DL-乙硫氨基酪酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
E0038-25G E0038-5G
TCIAE0038-25GEA 0 CNY
TCIAE0038-25G TCIAE0038-5G
DL-乙硫氨基酪酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
DL-乙硫氨基酪酸
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity