DL-乙硫氨基酪酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: DL-2-氨基-4-(乙硫基)丁酸
146170025 146170100
ACRO146170025EA 0 CNY
ACRO146170025 ACRO146170100
DL-乙硫氨基酪酸 98%
DL-乙硫氨基酪酸
分子式: C₆H₁₃NO₂S
分子量: 163.24 g/mol
溶点: 265…268 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00063102
CAS号: 67-21-0
EINECS: 200-647-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥94.0 %