双(环戊二烯)二氯化铪(IV) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
二氯二茂铪, 二(环戊二烯基)二氯化铪(IV)
H0914-1G
H0914-25G
H0914-5G
TCIAH0914-1GEA
0
CNY
TCIAH0914-1G
TCIAH0914-25G
TCIAH0914-5G
双(环戊二烯)二氯化铪(IV) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
双(环戊二烯)二氯化铪(IV)
分子式:
C₁₀H₁₀Cl₂Hf 分子量: 379.58 g/mol |
MDL编号:
MFCD00001438 CAS号: 12116-66-4 EINECS: 235-177-5 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |