1,2,4-三甲基环己烷异构体混合物 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
T0825-25ML T0825-500ML
TCIAT0825-25MLEA 0 CNY
TCIAT0825-25ML TCIAT0825-500ML
1,2,4-三甲基环己烷异构体混合物 ≥96.0% (通过GC)
1,2,4-三甲基环己烷异构体混合物
分子式: C₉H₁₈
沸点: 145°C
密度: 0,7652 g/cm³ (20 °C)
闪点: 19°C
MDL编号: MFCD00019385
CAS号: 2234-75-5
EINECS: 218-783-4
UN号: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9d7d38c5178edb37f57796274b1cc1251a3458b&vid=f9d7d38c5178edb37f57796274b1cc1251a3458b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomer)