Methanol ACS
供应商: BDH US PRODUCED
Danger
Synonyms: 木精
1135-1LP 1135-19L
BDHB1135-1LPEA 0 CNY
BDHB1135-1LP BDHB1135-19L
Methanol ACS
甲醇
分子式: CH₃OH
分子量: 32.04 g/mol
沸点: 64.6
溶点: –98 °C
密度: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
闪点: 11 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004595
CAS号: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN号: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM