甲酸钠 ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 蚁酸
VWRC84850.260EA 709 CNY
VWRC84850.260 VWRC84850.460
甲酸钠 ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
甲酸钠
分子式: HCO₂Na
分子量: 68.01 g/mol
溶点: 257.31 °C
密度: 1.919 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013101
CAS号: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm