三氟甲基磺酸四乙基铵 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 三氟甲基磺酸
T1745-25G T1745-5G
TCIAT1745-25GEA 0 CNY
TCIAT1745-25G TCIAT1745-5G
三氟甲基磺酸四乙基铵 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
三氟甲基磺酸四乙基铵
分子式: C₉H₂₀F₃NO₃S
分子量: 279.3202 g/mol
MDL编号: MFCD00042586
CAS号: 35895-69-3
EINECS: 252-781-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b22412c1a9cf12ecaf7859be4f6db464c3b6595&vid=5b22412c1a9cf12ecaf7859be4f6db464c3b6595&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 99.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C