4′-正戊基-[1,1′-联二苯]-4-腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
C1550-1G
C1550-25G
C1550-5G
TCIAC1550-1GEA
0
CNY
TCIAC1550-1G
TCIAC1550-25G
TCIAC1550-5G
4′-正戊基-[1,1′-联二苯]-4-腈 ≥98.0% (通过GC)
4′-正戊基-[1,1′-联二苯]-4-腈
分子式:
C₁₈H₁₉N 沸点: 215°C |
MDL编号:
MFCD00036350 CAS号: 40817-08-1 EINECS: 255-093-2 |
|
产品技术规格
Appearance | White clear liquid to cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |