2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
M1695-25G
M1695-5G
TCIAM1695-25GEA
0
CNY
TCIAM1695-25G
TCIAM1695-5G
2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methoxy-6-methylpyridine
分子式:
C₇H₉NO 沸点: 156°C |
MDL编号:
MFCD04112507 CAS号: 63071-03-4 UN号: 1993 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |