S-联萘酚磷酸酯 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
B1144-1G B1144-100MG
TCIAB1144-1GEA 0 CNY
TCIAB1144-1G TCIAB1144-100MG
S-联萘酚磷酸酯 ≥97.0% (通过滴定分析)
S-联萘酚磷酸酯
分子式: C₂₀H₁₃O₄P
MDL编号: MFCD00010045
CAS号: 35193-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77550be6d972a553f390c960e3b4f08fd32f8a9d&vid=77550be6d972a553f390c960e3b4f08fd32f8a9d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +580.0 to +605.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency