2,6-二甲基-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼烷-2-YL)苯酚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,6-二甲基-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二杂氧戊硼烷-2-基)苯酚, 3,5-二甲基-4-羟基苯硼酸频哪醇酯, 4-羟基-3,5-二甲基苯硼酸频哪醇环酯
D2853-1G D2853-5G
TCIAD2853-1GEA 0 CNY
TCIAD2853-1G TCIAD2853-5G
2,6-二甲基-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼烷-2-YL)苯酚 ≥98.0% (by GC)
2,6-二甲基-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼烷-2-YL)苯酚
分子式: C₁₄H₂₁BO₃
分子量: 248.13 g/mol
MDL编号: MFCD02093724
CAS号: 269410-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67243d2066238d6cf895bee085ef5efec065c054&vid=67243d2066238d6cf895bee085ef5efec065c054&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C