四乙基对甲苯磺酸铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 对甲基苯磺酸
T0937-25G T0937-500G
TCIAT0937-25GEA 0 CNY
TCIAT0937-25G TCIAT0937-500G
四乙基对甲苯磺酸铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
四乙基对甲苯磺酸铵
分子式: C₁₅H₂₇NO₃S
MDL编号: MFCD00011831
CAS号: 733-44-8
EINECS: 211-992-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecb7c14256178b709b622897c7098048856eb87d&vid=ecb7c14256178b709b622897c7098048856eb87d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %