硫酸 9.6 mol/l (19.2 N)
供应商: Hach
Danger
203832 203849
HACH203832EA 0 CNY
HACH203832 HACH203849
硫酸 9.6 mol/l (19.2 N)
硫酸
分子式: H₂SO₄
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 2796
ADR: 8,II