硫酸 2.625 mol/l (5.25 N) 在水溶液中
供应商: Hach
Danger
244953 244903 244932
HACH244953EA 0 CNY
HACH244953 HACH244903 HACH244932
硫酸 2.625 mol/l (5.25 N) 在水溶液中
硫酸
分子式: H₂SO₄
密度: 1,146 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 2796
ADR: 8,II