三甲基碘硅烷 ≥95.0% (by titrimetric analysis) stabilised
供应商: TCI
Danger
Synonyms: TMIS, 碘代三甲硅烷
Stabilization: Stabilised with aluminium
I0308-25G I0308-5G
TCIAI0308-25GEA 0 CNY
TCIAI0308-25G TCIAI0308-5G
三甲基碘硅烷 ≥95.0% (by titrimetric analysis) stabilised
三甲基碘硅烷
分子式: C₃H₉ISi
沸点: 106 °C (1013 hPa)
溶点: < 0 °C
密度: 1,47 g/cm³ (20 °C)
闪点: –31°C
MDL编号: MFCD00001028
CAS号: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN号: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5795c365bcf0b20351542c3bd16860bfaa4c2bd&vid=e5795c365bcf0b20351542c3bd16860bfaa4c2bd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %