二异丁基氢化铝 20% (w/w) 1.2 M in toluene, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DIBAL-H, DIBAL
201081000 201084000
ACRO201081000EA 0 CNY
ACRO201081000 ACRO201084000
二异丁基氢化铝 20% (w/w) 1.2 M in toluene, AcroSeal®
二异丁基氢化铝
分子式: C₈H₁₉Al
闪点: 4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008928
CAS号: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN号: 3399
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)