Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate, Methyl 3-Amino-4-chlorobenzoate, 3-amino-4-chlorobenzoic acid methylester
M1778-25G M1778-5G
TCIAM1778-25GEA 0 CNY
TCIAM1778-25G TCIAM1778-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
分子式: C₈H₈ClNO₂
分子量: 185.6100 g/mol
MDL编号: MFCD03470533
CAS号: 40872-87-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c167552700f3e7509ef261caa8dec0bbcb48a2c1&vid=c167552700f3e7509ef261caa8dec0bbcb48a2c1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C