1-(2-氨基乙基)哌啶 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1-哌啶乙胺
A1026-25ML
A1026-5ML
TCIAA1026-25MLEA
0
CNY
TCIAA1026-25ML
TCIAA1026-5ML
1-(2-氨基乙基)哌啶 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-氨基乙基)哌啶
分子式:
C₇H₁₆N₂ 沸点: 184°C 闪点: 58°C |
MDL编号:
MFCD00006516 CAS号: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 UN号: 2734 ADR: 8,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |