3,5-二溴-4-甲基苯甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D2871-25G D2871-5G
TCIAD2871-25GEA 0 CNY
TCIAD2871-25G TCIAD2871-5G
3,5-二溴-4-甲基苯甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
3,5-二溴-4-甲基苯甲酸甲酯
分子式: C₉H₈Br₂O₂
MDL编号: MFCD00010729
CAS号: 74896-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4371f704b697624207d91a067bbb239d3eada6b&vid=d4371f704b697624207d91a067bbb239d3eada6b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C