三氟棕榈酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
T1785-1G T1785-5G
TCIAT1785-1GEA 0 CNY
TCIAT1785-1G TCIAT1785-5G
三氟棕榈酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
三氟棕榈酸甲酯
分子式: C₄H₃F₃O₃
沸点: 86°C
闪点: 26°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00114936
CAS号: 13089-11-7
UN号: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6e49ccb5083916e3d68d67b9f97df7db1fe91a5&vid=e6e49ccb5083916e3d68d67b9f97df7db1fe91a5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %