Ethyl-2-ethylbutyrate ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
E0345-25ML
E0345-500ML
TCIAE0345-25MLEA
0
CNY
TCIAE0345-25ML
TCIAE0345-500ML
Ethyl-2-ethylbutyrate ≥99.0% (通过GC)
Ethyl-2-ethylbutyrate
分子式:
C₈H₁₆O₂ 沸点: 152°C 闪点: 39°C |
MDL编号:
MFCD00059396 CAS号: 2983-38-2 EINECS: 221-044-9 UN号: 3272 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |