3-氰基-6-甲基-2(1H)-吡啶酮 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
C2210-25G C2210-5G
TCIAC2210-25GEA 0 CNY
TCIAC2210-25G TCIAC2210-5G
3-氰基-6-甲基-2(1H)-吡啶酮 ≥98.0% (通过滴定分析)
3-氰基-6-甲基-2(1H)-吡啶酮
分子式: C₇H₆N₂O
溶点: 295°C
MDL编号: MFCD00006013
CAS号: 4241-27-4
EINECS: 224-202-5
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e0ab75a85c594040915d637fb3846605ba65d09&vid=3e0ab75a85c594040915d637fb3846605ba65d09&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %