2-氯-6-甲基吡啶-4-羧酸甲酯 97,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2-氯-6-甲基异烟酸甲酯
M2239-1G
M2239-5G
TCIAM2239-1GEA
0
CNY
TCIAM2239-1G
TCIAM2239-5G
2-氯-6-甲基吡啶-4-羧酸甲酯 97,0 GC_ASSAY_METHOD
2-氯-6-甲基吡啶-4-羧酸甲酯
分子式:
C₈H₈ClNO₂ 分子量: 185.61 g/mol 沸点: 125°C |
MDL编号:
MFCD04038391 CAS号: 3998-90-1 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |