2,2-二氟-2-(氟磺酰基)乙酸甲酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
F0311-25G
F0311-5G
TCIAF0311-25GEA
0
CNY
TCIAF0311-25G
TCIAF0311-5G
2,2-二氟-2-(氟磺酰基)乙酸甲酯 ≥97.0% (通过GC)
2,2-二氟-2-(氟磺酰基)乙酸甲酯
分子式:
C₃H₃F₃O₄S 沸点: 118°C 闪点: 47°C |
MDL编号:
MFCD00144316 CAS号: 680-15-9 UN号: 2920 ADR: 8,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |