2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
供应商: TCI
M1299-25G M1299-5G
TCIAM1299-25GEA 0 CNY
TCIAM1299-25G TCIAM1299-5G
2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
分子式: C₁₆H₁₃NO
沸点: 212°C
MDL编号: MFCD00005307
CAS号: 14224-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7602cc2ece4937122988a9fd149ab0bd65514ba&vid=a7602cc2ece4937122988a9fd149ab0bd65514ba&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %