吲唑-3-羧酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
I0672-25G I0672-5G
TCIAI0672-25GEA 0 CNY
TCIAI0672-25G TCIAI0672-5G
吲唑-3-羧酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
吲唑-3-羧酸
分子式: C₈H₆N₂O₂
溶点: 261°C
MDL编号: MFCD00211066
CAS号: 4498-67-3
EINECS: 224-794-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fdcc12b4b80b06712fd2c08428a5d3128f9f10f&vid=4fdcc12b4b80b06712fd2c08428a5d3128f9f10f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %