四氟硼酸卓 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
四氟硼酸卓鎓
T1121-5G
T1121-1G
TCIAT1121-5GEA
0
CNY
TCIAT1121-5G
TCIAT1121-1G
四氟硼酸卓 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
四氟硼酸卓
分子式:
C₇H₇BF₄ 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00013402 CAS号: 27081-10-3 EINECS: 248-214-5 UN号: 1759 ADR: 8,III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |