二甲基锌 1.2 mol/l in toluene, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
377241000 377248000
ACRO377241000EA 0 CNY
ACRO377241000 ACRO377248000
二甲基锌 1.2 mol/l in toluene, AcroSeal®
二甲基锌
分子式: C₂H₆Zn
密度: 0,93 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00014854
CAS号: 544-97-8
EINECS: 208-884-1
UN号: 3399
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
Concentration 11.5 to 12.5 wt% (On Zn basis)