二乙基锌 1.5 mol/l 在甲苯中, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
377311000 377318000
ACRO377311000EA 0 CNY
ACRO377311000 ACRO377318000
二乙基锌 1.5 mol/l 在甲苯中, AcroSeal®
二乙基锌
分子式: C₄H₁₀Zn
密度: 0,913 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009021
CAS号: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN号: 3399
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
Titration Complexometric 1.4 to 1.6 M