二乙基锌 15% (w / w) 1 M 在己烷中, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
205511001 205518000
ACRO205511001EA 0 CNY
ACRO205511001 ACRO205518000
二乙基锌 15% (w / w) 1 M 在己烷中, AcroSeal®
二乙基锌
分子式: C₄H₁₀Zn
溶点: 39…28 °C
闪点: –40 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009021
CAS号: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN号: 3394
ADR: 4.2,
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to hazy colorless to yellow to grey-brown Solution
Titration Complexometric 0.85 to 1.00 M