1,1′-双(二异丙基膦)二茂铁 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
B2710-1G
B2710-100MG
TCIAB2710-1GEA
0
CNY
TCIAB2710-1G
TCIAB2710-100MG
1,1′-双(二异丙基膦)二茂铁 ≥98.0% (通过滴定分析)
1,1′-双(二异丙基膦)二茂铁
分子式:
C₂₂H₂₈FeP₂ |
MDL编号:
MFCD02684559 CAS号: 97239-80-0 |
|
产品技术规格
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |