1,1′-双(二叔丁基膦)二茂铁 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
B2711-1G B2711-100MG
TCIAB2711-1GEA 0 CNY
TCIAB2711-1G TCIAB2711-100MG
1,1′-双(二叔丁基膦)二茂铁 ≥95.0% (通过滴定分析)
1,1′-双(二叔丁基膦)二茂铁
分子式: C₂₆H₄₄FeP₂
MDL编号: MFCD01630818
CAS号: 84680-95-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e04f6dc9c1c22c25f8c55aba46d711cc6ad80ba&vid=7e04f6dc9c1c22c25f8c55aba46d711cc6ad80ba&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %