二碳酸二叔丁酯 ∼30% in THF
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 焦碳酸二叔丁酯
D3879-100ML D3879-500ML
TCIAD3879-100MLEA 0 CNY
TCIAD3879-100ML TCIAD3879-500ML
二碳酸二叔丁酯 ∼30% in THF
二碳酸二叔丁酯
分子式: C₁₀H₁₈O₅
分子量: 218.25 g/mol
沸点: 235
闪点: 37
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008805
CAS号: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN号: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8191cde168e578e1813a4f16f8b7c5574c52250c&vid=efbadca90798d728c70ca76e3d52abe69ec72da9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%