二碳酸二叔丁酯 ~30% in 1,4-dioxane
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 焦碳酸二叔丁酯
D3878-100G D3878-500G
TCIAD3878-100GEA 0 CNY
TCIAD3878-100G TCIAD3878-500G
二碳酸二叔丁酯 ~30% in 1,4-dioxane
二碳酸二叔丁酯
分子式: C₁₀H₁₈O₅
分子量: 218.25 g/mol
沸点: 235
闪点: 37
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008805
CAS号: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN号: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce40be4a9870ef6702770fb695f1a8da6eaa53ab&vid=f237910bb265427c846f0b3b0c29b8c0b7e84e77&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%