香草酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
4-羟基-3-甲氧基苯甲酸甲酯
160300050
160300250
ACRO160300050EA
0
CNY
ACRO160300050
ACRO160300250
香草酸甲酯 99%
香草酸甲酯
分子式:
C₉H₁₀O₄ 分子量: 182.18 g/mol 沸点: 285…287 °C (760 mmHg) 溶点: 64…67 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008438 CAS号: 3943-74-6 EINECS: 223-525-9 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to beige Powder and/or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 67 °C |
GC | ≥98.5 % |