VWR® Mr. Lab, 椅子,凳子,实验室静电放电系列
供应商: VWR Collection
VWRI132-0419EA 10280 CNY
VWRI132-0419 VWRI132-0420 VWRI132-0502
VWR® Mr. Lab, 椅子,凳子,实验室静电放电系列
椅子
All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
  • 可调节椅背高度和倾斜度
  • 座椅高度可通过气杆调整
  • 铝制五爪支持座
  • 人造革外套座垫,可洗,耐消毒剂腐蚀
脚垫脚垫采用防水塑料制成,大表面设计能够提供高水平的稳定性。
脚轮带负荷传感刹车的双轮脚轮必须匹配地板类型。所有椅子都标配有硬地板用软脚轮。另提供软地板用硬脚轮选件。
启停技术:出于安全考虑,椅座高度超过650 mm时,则使用时将无法移动座椅。创新的启停脚轮功能使得该款椅子只有在人入座后方能移动。
ESD(静电放电)指带电物体或人的静电放电。静电放电可损害微电子组件。
Conforms to security level S2, GMP. Soft discharge is achieved on the basis of a fixed and defined discharge resistance of 106 Ω in accordance with DIN EN 61340-5-1.
Certifications: 符合S2级安全标准和GMP标准。根据DIN EN 61340-5-1标准的106 Ω定阻抗放电软放电实现软放电。