椅子,凳子,一体化系列
供应商: VWR Collection
VWRI132-0405EA 5724 CNY
VWRI132-0405 VWRI132-0406 VWRI132-0407 VWRI132-0498
椅子,凳子,一体化系列
椅子
所有椅子和凳子都配有五爪支持座,其采用高强度型钢管件制成,特别结实耐用。平底设计能够防止绊倒的危险。
  • 完整的卫生设计,易于清洁和消毒
  • 座椅高度可通过气杆调整
  • 座椅倾斜度调节
  • 椅背高度和倾斜度可调整
脚垫脚垫采用防水塑料制成,大表面设计能够提供高水平的稳定性。
脚轮带负荷传感刹车的双轮脚轮必须匹配地板类型。所有椅子都标配有硬地板用软脚轮。另提供软地板用硬脚轮选件。
启停技术:出于安全考虑,椅座高度超过650 mm时,则使用时将无法移动座椅。创新的启停脚轮功能使得该款椅子只有在人入座后方能移动。
SoftTouch聚氨酯泡沫塑料,耐受腐蚀性液体。追背功能椅背能够自动追踪所有动作,支持动态坐姿,符合人体工学形状设计的椅背能够很好地适配背部。
Conform to security level S2, GMP
Certifications: 符合S2级安全标准和GMP标准。