VWR®, 刻度移液管,3型,AS级
供应商: VWR Collection
VWRI612-4767EA 181 CNY
VWRI612-4767 VWRI612-4768 VWRI612-4769 VWRI612-4770 VWRI612-4771 VWRI612-4772 VWRI612-4773 VWRI612-4774
VWR®, 刻度移液管,3型,AS级
移液管和移液器 刻度移液管
Borosilicate glass 9.1.
  • 经校准后交付(TD, Ex)
  • 琥珀色刻度标线
  • 棉塞末端(产品不包括棉塞)
Certifications: DIN 12696, ISO 835
订购须知 带批次证书