VWR®, 均质袋
供应商: VWR
VWR®
VWRI129-0733EA 0 CNY
VWRI129-0733 VWRI129-0734 VWRI129-0731 VWRI129-0732 VWRI129-0730 VWRI129-0728 VWRI129-0729
VWR®, 均质袋
混合器袋
多种规格PE袋可选,从80 ml到3500 ml
适合常见的实验室均质器,适应多种样品。
  • 含过滤膜的袋主要用于纤维样品
  • 含完全过滤袋用于过滤糊状样品
  • 普通袋子用于常规用途
  • 无交叉污染风险
Certifications: 生产材料纯净:符合EC/94/62的要求
食品级:符合EC N°1935/2004规定
灭菌符合ISO 11137:保健品相关规定,达到SAL10-3