空气采样器,SAS Super DUO 360
供应商: VWR Collection
PBIB24584-AEA 71777.53 CNY
PBIB24584-A PBIB90718
空气采样器,SAS Super DUO 360
采样器 空气采样器
当环境中污染物浓度很低且所需检测样本数目较高时,采样时间就显得尤为重要
了。使用双采样头可以实现在3分钟内完成1000L空气的采样。
  • Single body with two aspirating heads
  • All manuals are available on a USB key
  • Instruction manual in six different languages
两个采样头使用相同的培养基,得到更有代表性的数据。
Certifications: ISO 14698 a和 USP 1116 Pharmacopoeia.
订购须知 如需完整的系统,请订购您需要的采样器,电池充电器和合适的采样头