B-氯-1,2-苯二酚硼烷 ≥96.0% (通过滴定分析), 技术级
供应商: TCI
Danger
C1669-25G C1669-5G
TCIAC1669-25GEA 0 CNY
TCIAC1669-25G TCIAC1669-5G
B-氯-1,2-苯二酚硼烷 ≥96.0% (通过滴定分析), 技术级
B-氯-1,2-苯二酚硼烷
分子式: C₆H₄BClO₂
MDL编号: MFCD00043395
CAS号: 55718-76-8
UN号: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efde2065e64510fbad77c0ff89f3c4356d5b9eaf&vid=e565f4ebf3f458114186e72cc7487ad2b46c585c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C