2,5-二溴苯甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D2673-25G D2673-5G
TCIAD2673-25GEA 0 CNY
TCIAD2673-25G TCIAD2673-5G
2,5-二溴苯甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
2,5-二溴苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₆Br₂O₂
MDL编号: MFCD00144757
CAS号: 57381-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0c2cf848f1b4e48844a35e8622ed8eae13f0a18&vid=a0c2cf848f1b4e48844a35e8622ed8eae13f0a18&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C