Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
M2145-25G
M2145-5G
TCIAM2145-25GEA
0
CNY
TCIAM2145-25G
TCIAM2145-5G
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (通过GC)
分子式:
C₉H₉NO₄ |
MDL编号:
MFCD00085640 CAS号: 24078-21-5 |
|
产品技术规格
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |