2-甲基-3-硝基苯甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
M2144-25G
M2144-5G
TCIAM2144-25GEA
0
CNY
TCIAM2144-25G
TCIAM2144-5G
2-甲基-3-硝基苯甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
2-甲基-3-硝基苯甲酸甲酯
分子式:
C₉H₉NO₄ |
MDL编号:
MFCD00082564 CAS号: 59382-59-1 |
|
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |