4′-甲酰苯并-15-冠-5 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
F0448-1G F0448-100MG
TCIAF0448-1GEA 0 CNY
TCIAF0448-1G TCIAF0448-100MG
4′-甲酰苯并-15-冠-5 ≥98.0% (通过GC)
4′-甲酰苯并-15-冠-5
分子式: C₁₅H₂₀O₆
MDL编号: MFCD00192180
CAS号: 60835-73-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c579ffda2b4c78a56fff8dba1998305ba4e9843&vid=5c579ffda2b4c78a56fff8dba1998305ba4e9843&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C