甲基丙烯酸缩水甘油酯 ≥95.0% (by GC) stabilised
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 甲基丙烯酸环氧丙酯, 甲基丙烯酸甲酯缩水甘油
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0590-25G M0590-500G
TCIAM0590-25GEA 0 CNY
TCIAM0590-25G TCIAM0590-500G
甲基丙烯酸缩水甘油酯 ≥95.0% (by GC) stabilised
甲基丙烯酸缩水甘油酯
分子式: C₇H₁₀O₃
沸点: 189°C
闪点: 84°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005137
CAS号: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN号: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&vid=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %