四丁基氟化铵 70-75% in water
供应商: TCI
Danger
Synonyms: TBAF
T1339-25G T1339-500G
TCIAT1339-25GEA 0 CNY
TCIAT1339-25G TCIAT1339-500G
四丁基氟化铵 70-75% in water
四丁基氟化铵
分子式: C₁₆H₃₆FN
分子量: 261.47 g/mol
密度: 0.903
MDL编号: MFCD00011747
CAS号: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN号: 1760
ADR: 8 III
Merck Index: 14,09187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e875015ff4b6695654a09d4cc49d582054c15cd&vid=93ee569b6d319050f7612c500003b35dace7c4fc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 70.0 to 75.0 w/w%