2-Butynoic acid methyl ester ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
T1053-1ML
T1053-25ML
T1053-5ML
TCIAT1053-1MLEA
0
CNY
TCIAT1053-1ML
TCIAT1053-25ML
TCIAT1053-5ML
2-Butynoic acid methyl ester ≥97.0% (通过GC)
2-Butynoic acid methyl ester
分子式:
C₅H₆O₂ 沸点: 148°C 密度: 0,98 g/cm³ (20 °C) 闪点: 45°C |
MDL编号:
MFCD00009273 CAS号: 23326-27-4 UN号: 3272 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |