Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
D3702-1G D3702-5G
TCIAD3702-1GEA 0 CNY
TCIAD3702-1G TCIAD3702-5G
Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate ≥96.0% (通过GC)
Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate
分子式: C₁₀H₁₆O₄
沸点: 111°C
MDL编号: MFCD00043768
CAS号: 1687-29-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb54dde4766bd133885bb8954d9bcbe34a8364e5&vid=bb54dde4766bd133885bb8954d9bcbe34a8364e5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %