N-苄基苯甲酰胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
191170250 191170050
ACRO191170250EA 0 CNY
ACRO191170250 ACRO191170050
N-苄基苯甲酰胺 99%
N-苄基苯甲酰胺
分子式: C₁₄H₁₃NO
分子量: 211.2591 g/mol
溶点: 104…107 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003070
CAS号: 1485-70-7
EINECS: 216-063-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %